Läs mer
(R)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30367818
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367818 1 mg
30363133 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30367818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2811081MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1133210-23-7
Molekylformel C21H23D4Cl3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.83
Synonym 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy-d4]acetic Acid Dihydrochloride, (-)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride, Levocetirizine-d4 Dihydrochloride
IUPAC-namn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid
LEDER ClC1=CC=C([C@@H](C2=CC=CC=C2)N3CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])OCC(O)=O)CC3)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O3/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)
Procent renhet >95%