missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Cetirizine N-Oxide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Cetirizine N-Oxide |
| CAS | 442863-80-1 |
| Molekylformel | C21 H25 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetic acid, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]-, Acetic acid, [2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]- (9CI), Levocetirizine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)/t21-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethoxy]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.89 |
| Formel vikt | 404.1503 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?