Läs mer
(R)-(-)-Chlorpheniramine Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Chlorpheniramine Maleate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m1./s1 |