Läs mer
(R)-cis-5Xi-metylatrakuriumdibesylat, TRC
Produktkod. 30010475
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010475 5 mg
30009865 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2883205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193104-82-3
Molekylformel C54H74N2O12•2(C6H5O3S)
Molekylvikt (g/mol) 943.17215717
Synonym (1R,1'R,2R,2'R)-2,2'-[(3-Methyl-1,5-pentanediyl)bis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-Isoquinolinium Dibenzenesulfonate, Atracurium EP Impurity K
LEDER O=C(OCCCCC(C)OC(CC[N@+]1(C)[C@H](CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)C(C=C(OC)C(OC)=C3)=C3CC1)=O)CC[N@+]4(C)[C@H](CC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)C6=CC(OC)=C(OC)C=C6CC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-cis-5xi-Methyl Atracurium Dibesylate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C54H74N2O12/c1-36(68-54(58)22-26-56(3)24-20-40-33-50(64-9)52(66-11)35-42(40)44(56)29-38-16-18-46(60-5)48(31-38)62-7)14-12-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-32-49(63-8)51(65-10)34-41(39)43(55)28-37-15-17-45(59-4)47(30-37)61-6/h15-18,30-36,43-44H,12-14,19-29H2,1-11H3/q+2/t36?,43-,44-,55-,56-/m1/s1