Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-Citalopram oxalate
Beskrivning
(R)-Citalopram oxalate is an enantiomer of escitalopram oxalate . Postulated to allosterically modulate the affinity of the S-enantiomer.
Racemate and S-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-(R)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate |
| CAS | 219861-53-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | 5-HT Transporter Inhibitors |
| Molekylformel | C20H21FN2O.C2H2O4 |
| Formel vikt | 414.43 |
| Renhet | >98% |