missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Citalopram Oxalate, Mikromol™

Produktkod. 17972226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972226 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17972226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1162.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(R)-Citalopram Oxalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-Citalopram Oxalate
CAS 219861-53-7
Analyt- eller komponentnamn (R)-Citalopram Oxalate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (R)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate, R-(-)-Citalopram oxalate, Orlistat Related Compound A (USP), 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1R)-, ethanedioate (1:1), (R)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate, Escitalopram Oxalate Impurity K as Oxalate, Escitalopram Impurity K as Oxalate
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m1./s1
LEDER CN(C)CCC[C@@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn (1R)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid
Molekylvikt (g/mol) 414.43
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 414.1591 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.