Läs mer
(R)-Citalopram Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Citalopram Oxalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 414.1591 |
| Procent renhet | >95% |