Läs mer
(R)-(-)-Clenbuterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Clenbuterol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 276.0796 |