Läs mer
(R)-Clodinafop, TRC
Produktkod. 30355828
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355828 100 mg
30360434 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30355828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC584500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114420-56-3
Molekylformel C14 H11 Cl F N O4
Molekylvikt (g/mol) 311.69
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid, CGA 193469, Clodinafop
IUPAC-namn (2R)-2-[4-(5-klor-3-fluoropyridin-2-yl)oxyfenoxi] propansyra
LEDER C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clodinafop free acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11ClFNO4/c1-8(14(18)19)20-10-2-4-11(5-3-10)21-13-12(16)6-9(15)7-17-13/h2-8H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1
Formel vikt 311.0361