Läs mer
(R)-Colchicine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Colchicine |
| CAS | 75520-89-7 |
| Molekylformel | C22 H25 N O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Acetamide, N-[(7R)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (R)- (9CI), N-[(7R)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, (+)-Colchicine, (R)-Colchicine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m1/s1 |
| LEDER | COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(7R)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.44 |
| Formel vikt | 399.1682 |