Läs mer
(R)-Coniine Hydrochloride (~25% S-isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Coniine hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 163.1128 |