Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-CPP
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18074432
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18074432
Brand: Tocris Bioscience™ 0247/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent NMDA antagonist; more active enantiomer of (RS)-CPP
Highly potent NMDA antagonist; more active isomer. Shows some selectivity for GluN2A (formally NR2A) containing receptors (Ki values are 0.041, 0.27, 0.63 and 1.99 μM for inhibition of GluN2A-, GluN2B-, GluN2C- and GluN2D-containing recombinant NMDA receptors respectively).
Racemate also available.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126453-07-4
Molekylformel C8H17N2O5P
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-CPP
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 252.21
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 252.207