missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(+)-Cysteine, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
Cysteine is used as a building block in the synthesis of peptides due to its ability to form disulfide bonds. Additionally, it functions as a chiral auxiliary in asymmetric synthesis, facilitating the induction of chirality in the resulting products.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Cysteine |
| Smältpunkt | 220°C to 228°C |
| MDL-nummer | MFCD00064306 |
| Synonym | (R)-(+)-Cysteine, α-Amino-β-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-β-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid, (R)-(+)-Cysteine |
| Kvantitet | 100 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?