missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-D-Cyclohexylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-D-Cyclohexylalanine |
| CAS | 58717-02-5 |
| Molekylformel | C9 H17 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | C9H17NO2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](CC1CCCCC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-cyclohexylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.237 |
| Formel vikt | 171.126 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?