missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ C16

Beskrivning
C16 is a PKR inhibitor (IC50 = 210 nM). Rescues PKR-dependent translation block in vitro. Decreases Aβ42-induced inflammatory cytokine release and apoptosis in neuronal cultures. Prevents neuroinflammation and neuronal loss in an acute excitotoxic rat model. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C16 |
| CAS | 608512-97-6 |
| Synonym | 6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 50mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Molekylformel | C13H8N4OS |
| Formel vikt | 268.29 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?