Läs mer
R&D Systems™ CellXVivo Human B Cell Expansion Kit
Produktkod. 30001717
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
30001717 1 sats
1 options
Produktkod. 30001717 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer CDK005
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Innehåller
  • The following optimized reagents for the expansion of human B cell populations: B Cell Expander Reagents, Reconstitution Buffers
  • Provides enough reagents for the 3-5 fold expansion of a starting population of 107 human B cells.
For the proliferative expansion of human B cell populations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Kvantitet 1 sats