missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Cerestat

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Cerestat is a potent and noncompetitive NMDA receptor antagonist (IC50 = 36 nM). Exhibits >70-fold selectivity for NMDA receptor over σ receptor. Neuroprotective in a rat model of focal ischemia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerestat |
| CAS | 137160-11-3 |
| Synonym | N-(3-Ethylphenyl)-N-methyl-N'-1-naphthalenylguanidine hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 50mM in water and to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C20H21N3·HCl |
| Formel vikt | 339.86 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering