Läs mer
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, Pathclear (w/ Phenol Red)
Produktkod. 18401180
Kvantitet:
5 mL
2 x 5 mL
Produktkod. 18401180
Brand: R&D Systems™ 343200501P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor
Functional Assay: Tube formation - BME promotes formation of capillary-like structures by human (HBMVEC; HUVEC) or mouse (SVEC4-10) endothelial cells. Gelling Assay: BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 12 to 18 mg/mL
För användning med (applikation) Bioactivity
Kvantitet 5 mL
Endotoxinnivå ≤8EU/mL
Källa Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
Innehåll och lagring Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles.