missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Deltarasin

Beskrivning
Deltarasin is a high affinity PDEδ-KRAS interaction inhibitor (Kd = 41 nM); binds to PDEδ. Reduces proliferation and induces cell death of KRAS-dependent Panc-Tu-1 and Capan-1 pancreatic cancer cells. Attenuates tumor growth of Panc-Tu-1 xenografts in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Other Ras GTPase Compounds |
| CAS | 1440898-82-7 |
| Synonym | 2-[4-[(2S)-2-(2-Phenyl-1H-benzimidazol-1-yl)-2-(4-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-1-(phenylmethyl)-1H-benzimidazole trihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C40H37N5O·3HCl |
| Formel vikt | 713.14 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >99% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?