Beskrivning
DSR 6434 is a potent TLR7 agonist (EC50 = 7.2 nM). Activates several immune effector cells in vitro. Suppresses metastasis in vivo and enhances efficacy of radiation therapy in a model of colorectal carcinoma.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DSR 6434 |
| CAS | 1059070-10-8 |
| Synonym | 6-Amino-2-(butylamino)-9-[[6-[2-(dimethylamino)ethoxy]-3-pyridinyl]methyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 50mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C19H28N8O2 |
| Formel vikt | 400.48 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Tocris Bioscience™ DSR 6434 >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering