missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Edaglitazone

Beskrivning
Edaglitazone is a potent and selective PPARγ agonist (EC50 values are 35.6 and 1053 nM for PPARγ and PPARα cofactor recruitment respectively. Enhances insulin sensitivity in obese, but not lean, rats. Antidiabetic and orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edaglitazone |
| CAS | 213411-83-7 |
| Synonym | 5-[[4-[2-(5-Methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethoxy]benzo[b]thien-7-yl]methyl]-2,4-thiazolidinedione |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C24H20N2O4S2 |
| Formel vikt | 464.56 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?