missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Edaglitazone
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18778209
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18778209 50 mg
18758198 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18778209 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4784/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective PPARγ agonist; antidiabetic

Edaglitazone is a potent and selective PPARγ agonist (EC50 values are 35.6 and 1053 nM for PPARγ and PPARα cofactor recruitment respectively. Enhances insulin sensitivity in obese, but not lean, rats. Antidiabetic and orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Edaglitazone
CAS 213411-83-7
Synonym 5-[[4-[2-(5-Methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethoxy]benzo[b]thien-7-yl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
Kvantitet 50 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO
Molekylformel C24H20N2O4S2
Formel vikt 464.56
Fysisk form Solid
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Renhet >98%

Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.