missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ FICZ
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18713978
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18713978 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18713978 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5304/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist

FICZ is a high affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist (Kd = 70 pM). Proposed to be an endogenous AhR ligand. Induces transient expression of cytochrome P450-1A1 (CYP1A1) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material FICZ
CAS 172922-91-7
Synonym 5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole-6-carboxaldehyde
Kvantitet 1 mg
Löslighet Soluble to 25mM in DMSO
Molekylformel C19H12N2O
Formel vikt 284.31
Fysisk form Solid
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Renhet >95%

Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.