Läs mer
Flow Cytometry Human Lyse Buffer (10X), R&D Systems™
Produktkod. 18175661
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
18175661 50 ml
1 options
Produktkod. 18175661 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer FC002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: Flow Cytometry
  • Optimized to prepare human whole blood samples or other cell preparations containing an excess of red blood cells
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Formulering Human RBC's
Kvantitet 50 ml
Stabilitet Upto 6 Months
Produkttyp Lysis Buffer