Läs mer
Flow Cytometry Permeabilization/Wash Buffer I (1X), R&D Systems™
Produktkod. 18145251
Kvantitet:
250mL
Produktkod. 18145251
Brand: R&D Systems FC005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: Flow Cytometry
  • Designed for intracellular flow cytometry applications with nonconjugated or fluorochrome-conjugated antibodies
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Formulering Sodium azide 0.05%
Kvantitet 250mL
Stabilitet Upto 6 Months
Produkttyp Permeabilization/Wash Buffer