Läs mer
R&D Systems™ Human Erythrocyte Lysing Kit
Beskrivning
- Gently lyses erythrocytes
- Stabilizes leukocytes for analysis by flow cytometry
- Maintains natural light scattering and fluorescent staining properties of leukocytes
- Maintains viability of leukocytes for subsequent tissue culture manipulation
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | H-Lyse Buffer Concentrate (10X); Wash Buffer Concentrate (10X); Fixative Concentrate (10X) |
| Produkttyp | Cell Lysis Kit |
| Innehåll och lagring | Store at 20°C to 25°C |
| För användning med (applikation) | Removal of erythrocytes (red blood cells) from whole blood |
| Tillräckligt för | 250 mL of whole blood |
| Kvantitet | 1 Kit |