Läs mer
R&D Systems™ Human IL-17RC (NP_703190) VersaClone cDNA
Produktkod. 18472100
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18472100
Brand: R&D Systems™ RDC0707
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Interleukin 17 Receptor C, Transcript Variant 3
The Human IL-17 RC (NP_703190) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-17RC, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-17RC insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen hIL17RC
Tillträdesnummer NP_703190
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 2176bp
Gene Alias FLJ95963, FLJ96005, IL-17 RC, IL-17 receptor C, IL-17 RL, IL17F receptor, IL17RC, IL-17RC, IL17Rhom, IL17RL, IL-17RL, IL17-RL, interleukin 17 receptor C, interleukin-17 receptor C, Interleukin-17 receptor homolog, Interleukin-17 receptor-like protein, MGC10763, zcytoR14
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt