Läs mer
R&D Systems™ Human Methylcellulose Enriched Media
Produktkod. 18431390
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. 18431390
Brand: R&D Systems™ HSC005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Complete media with G-CSF and IL-6 for the differentiation and enumeration of CD34+ human hematopoietic stem cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Methylcellulose Enriched Media
Kvantitet 100 mL
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.