Learn More
R&D Systems™ Human TSPAN2 (NP_005716) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18462150
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 μg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18462150
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ RDC0191
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Tetraspanin 2
The Human TSPAN2 (NP_005716) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TSPAN2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TSPAN2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gen hTSPAN2
Tillträdesnummer NP_005716
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 678bp
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato