Läs mer
R&D Systems™ Human XCL1/Lymphotactin Quantikine ELISA Kit
Produktkod. 30000727
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. 30000727
Brand: R&D Systems™ DXCL10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Human Lymphotactin microplate, 96-well; Human Lymphotactin conjugate; Human Lymphotactin standard; Buffers and diluents, Color reagents A and B; Stop solution; Plate sealers
A 4.5 hour solid-phase sandwich ELISA designed to measure human Lymphotactin in cell culture supernates, serum, and plasma
The Human XCL1/Lymphotactin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human XCL1/Lymphotactin in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 sats
Art Human
Konjugera HRP
Analyskänslighet 0.023 ng/mL
Analysintervall 0.16 to 10 ng/mL
För användning med (applikation) ELISA
Provtyp Cell Culture Supernates (100uL), Serum (100uL), EDTA Plasma (100uL), Heparin Plasma (100uL)
Synonym ATAC, ATACSmall-inducible cytokine C1, C motif chemokine 1, chemokine (C motif) ligand 1, Cytokine SCM-1, LPTNSCM-1-alpha, LTNXC chemokine ligand 1, lymphotactin, lymphotaxin, SCM-1, SCM-1 alpha, SCM-1a, SCM1A, SCYC1SCM1, single cysteine motif 1a, small inducible cytokine subfamily C, member 1 (lymphotactin)
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.