Läs mer
Hyaluronan (Ultra-Low Molecular Weight), R&D Systems™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hyaluronan |
| Färg | White |
| Fysisk form | White odorless powder |
| Synonym | Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | Predicted MW: 4 - 8kDa Observed MW: 4.8kDa |
| Odör | Odorless |