Läs mer
R&D Systems™ Malachite Green Phosphate Detection Kit
Produktkod. 18774494
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
18774494 1 Kit
1 options
Produktkod. 18774494 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3225.00 SEK
    3049.20 SEK / 1 uppsättningar
    Save 175.80 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
contains sufficient materials to run Sandwich ELISAs on at least 1 Kit
  • Optimized capture and detection antibody pairings with recommended concentrations save lengthy development time
  • Development protocols are provided to guide further assay optimization
  • Assay can be customized to your specific needs
  • Economical alternative to complete kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Malachite Green Phosphate Detection Kit
Tillräckligt för Fifteen 96-well plates
För användning med (applikation) Phosphate Detection
Kit Innehåll Malachite Green Reagent A (Ammonium molybdate in 3M sulfuric acid); Malachite Green Reagent B (Malachite green oxalate and polyvinyl alcohol); Phosphate Standard
Kvantitet 1 Kit
Provvolym 50 μL
Förvaringskrav Store at room temperature
Total analystid 4 hours 40 minutes (after plate preparation)