Läs mer
R&D Systems™ Methylcellulose Stock Solution
Produktkod. 18471750
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
18471750 100 ml
1 options
Produktkod. 18471750 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer HSC001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For the growth and differentiation of human, mouse, and rat hematopoietic stem cells using Iscove's Modified Dulbecco's Media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 100 ml
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.