Beskrivning
MK6-83 is a TRPML channel activator (EC50 = 110 nM). Also activates F408Δ and F465L TRPML mutants (EC50 values are 0.1 and 1.23 μM respectively). Restores endolysosomal trafficking and zinc homeostasis in lysosomes of mucolipidosis type IV (MLIV) mutant fibroblasts.
Greener Choice -krav
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
Specifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material | MK6-83 |
CAS | 1062271-24-2 |
Synonym | 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide |
Kvantitet | 10 mg |
Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
Molekylformel | C16H20N2O2S2 |
Formel vikt | 336.47 |
Fysisk form | Solid |
Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
Renhet | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Tocris Bioscience™ MK6-83 >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering