Learn More
R&D Systems™ Mouse Embryonic Fibroblast (MEF) Conditioned Media
Artikelnummer. 18411280
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 ml
Artikelnummer. Kvantitet
18411280 100 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18411280 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. AR005
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conditioned media to support growth and maintain the pluripotency of embryonic and induced pluripotent stem cells
Feeder layers of mouse embryonic fibroblasts (MEF) support stem cell growth and the maintenance of pluripotency by secreting growth factors, cytokines and nutrients. However, the use of MEFs as a feeder layer can be laborious and MEF contamination is a significant concern. MEF conditioned media represents an efficient alternative to MEF feeder cells.
  • Eliminates the need for a MEF feeder layer
  • Lot-to-lot consistency decreases experimental variability
  • Addition of FGF basic generates complete media
  • Free of mycoplasma and microbial contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Stem Cell Conditioned Media
Kvantitet 100 ml
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.