Läs mer
R&D Systems™ Mouse XCR1 (Q9R0M1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18462310
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18462310 10 μg
1 options
Produktkod. 18462310 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC0045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3732.34 SEK
    3309.60 SEK / 10µg
    Save 422.74 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Chemokine [C Motif] Receptor 1
The Mouse XCR1 (Q9R0M1) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for XCR1/CCXCR1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The XCR1/CCXCR1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen mXCR1
Tillträdesnummer Q9R0M1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 981bp
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.