missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PFK 15

Beskrivning
PFK 15 is an originally reported to be a selective PFKFB3 inhibitor (IC50 = 207 nM); a more recent report failed to demonstrate activity in a PFKFB3 kinase assay. Selective for PFKFB3 over a panel of 96 kinases. Reduces glucose uptake and induces apoptosis in H522 lung adenocarcinoma and Jurkat T cell leukemia cells. Suppresses glucose uptake and tumor growth, and inhibits metastasis of Lewis lung carcinoma cell xenografts in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PFK 15 |
| CAS | 4382-63-2 |
| Synonym | 1-(4-Pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C17H12N2O |
| Formel vikt | 260.29 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >99% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?