Läs mer
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit
Produktkod. 18047621
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
18047621 1 Kit
1 options
Produktkod. 18047621 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer ARY009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 35 different apoptosis antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Kvantitet 1 Kit