Läs mer
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit
Produktkod. 18097621
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
18097621 1 Kit
1 options
Produktkod. 18097621 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer ARY013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7290.00 SEK
    6895.35 SEK / 1 uppsättningar
    Save 394.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 38 different obesity-related antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Kvantitet 1 Kit