Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Human MMP-2 Western Blot Standard Protein
Produktkod. 18186230
Kvantitet:
1 Vial
Produktkod. 18186230
Brand: R&D Systems™ WBC025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Western Blot
The Recombinant Human MMP-2 Western Blot Standard Protein has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Gen-ID (Entrez) 4313
Namn MMP-2 Western Blot Standard
Kvantitet 1 Vial
Förvaringskrav Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Gensymbol MMP2
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Protein MMP-2