Läs mer
R&D Systems™ TACS Nuclease and Buffer
Produktkod. 18789266
Kvantitet:
15 μL
Produktkod. 18789266
Brand: R&D Systems™ 480030N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly purified recombinant endonuclease specific for all forms of DNA
  • TACS-Nuclease has high specific activity, is tolerant to a variety of buffer conditions, and is stable at both 4°C and at -20°C
  • TACS-Nuclease Buffer has been optimized for use with TACS-Nuclease for the generation of a positive control for DNA fragmentation characteristic of apoptosis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Kvantitet 15 μL
Produkttyp TACS Nuclease and Buffer
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado