missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TC-I 2014

Beskrivning
TC-I 2014 is a potent TRPM8 antagonist (IC50 values are 0.8, 3.0 and 4.4 nM for canine, human and rat channels respectively). Exhibits antiallodynic properties in pain models in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TC-I 2014 |
| CAS | 1221349-53-6 |
| Synonym | 3-[7-(Trifluoromethyl)-5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-1-oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-ene |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Molekylformel | C23H19F6N3O |
| Formel vikt | 467.41 |
| Fysisk form | Powder |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?