Läs mer
R&D Systems™ Vancomycin HCl
Beskrivning
Vancomycin HCl is an antibiotic with activity against Gram-positive bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vancomycin HCl |
| CAS | 1404-93-9 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighet | Soluble to 25mM in water |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C66H75Cl2N9O24·HCl |
| Formel vikt | 1485.71 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use