missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ VU 0469650 Hydrochloride

Beskrivning
VU 0469650 hydrochloride is a potent and selective negative allosteric modulator of mGlu1 (IC50 = 99 nM). Exhibits >100-fold selectivity for mGlu1 over mGlu2-8 and 68 other GPCRs, ion channels, kinases and transporters. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VU 0469650 hydrochloride |
| CAS | 1443748-47-7 |
| Synonym | 3-[(3R)-3-Methyl-4-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylcarbonyl)-1-piperazinyl]-2-pyridinecarbonitrile hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 50mM in ethanol |
| Molekylformel | C22H28N4O·HCl |
| Formel vikt | 400.94 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?