Läs mer
(R)-Dapoxetine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Dapoxetine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 341.1546 |