Läs mer
(R)-De(aminosulfonyl) Tamsulosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-De(aminosulfonyl) Tamsulosin |
| CAS | 1329611-47-3 |
| Molekylformel | C20 H27 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzeneethanamine, N-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]-4-methoxy-alpha-methyl-, (alphaR)-, (2R)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine, (R)-De(aminosulfonyl) Tamsulosin |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3/c1-4-23-19-7-5-6-8-20(19)24-14-13-21-16(2)15-17-9-11-18(22-3)12-10-17/h5-12,16,21H,4,13-15H2,1-3H3/t16-/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)cc2 |
| IUPAC-namn | (2R)-N-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.43 |
| Formel vikt | 329.1991 |