Läs mer
(R)-De(carboxymethoxy) Cetirizine Acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-De(carboxymethoxy) Cetirizine Acetic Acid |
| CAS | 942193-17-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H21 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Piperazineacetic acid, 4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O2/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24)/t19-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)CN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.84 |
| Visa mer |