Läs mer
(R)-De(trifluoromethyl) Fluoxetine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-De(trifluoromethyl) Fluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 1212215-97-8 |
| Molekylformel | C16 H19 N O . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (γR)-N-Methyl-γ-phenoxybenzenepropanamine Hydrochloride (1:1), (R)-N-Methyl-3-phenoxy-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-phenoxy-, hydrochloride (1:1), (γR)-, (3R)-N-Methyl-3-phenoxy-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18-15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (3R)-N-methyl-3-phenoxy-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.79 |
| Formel vikt | 277.1233 |