Läs mer
(R)-(-)-Deprenylhydroklorid
Produktkod. 15473899
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473899 1 g 1g
15483899 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61286.03
 Begränsad artikel
I lager
Selektiv MAO-B-hämmare; anti-parkinensiskt medel | CAS: 14611-52-0 | C13H18ClN | 223,74 g/mol
(R)-(-)-Deprenylhydroklorid ger neuroskydd som kan vara relevant för Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom och stroke. Det är en hämmare av MAO-B (monoaminoxidas-B) som visar omfattande neuroprotektiva effekter som visats vara okorrelerade med MAO-B-hämmande aktivitet. Det visar skydd av dopaminerga neuroner mot excitotoxicitet medierad av NMDA-aktivering. Det visar också minskningar av apoptos av PC12-neuronala celler tillsammans med induktion av ny proteinsyntes genom direkt transkriptionell och translationell interaktion, samt minskad celldöd och internukleosomal DNA-nedbrytning vid koncentrationer som är för låga för att hämma MAO-B.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
(R)-(-)-Deprenylhydroklorid ger neuroskydd som kan vara relevant för Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom och stroke. Det är en hämmare av MAO-B (monoaminoxidas-B) som visar omfattande neuroprotektiva effekter som visats vara okorrelerade med MAO-B-hämmande aktivitet. Det visar skydd av dopaminerga neuroner mot excitotoxicitet medierad av NMDA-aktivering. Det visar också minskningar av apoptos av PC12-neuronala celler tillsammans med induktion av ny proteinsyntes genom direkt transkriptionell och translationell interaktion, samt minskad celldöd och internukleosomal DNA-nedbrytning vid koncentrationer som är för låga för att hämma MAO-B.
Löslighet
Löslig i vatten vid 100 mM
Anteckningar
Stabil under rekommenderade förvaringsförhållanden. Oförenlig med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14611-52-0
Molekylformel C13H18ClN
Molekylvikt (g/mol) 223.74
MDL-nummer MFCD00069299
InChI-nyckel IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Synonym selegiline hydrochloride, eldepryl, zelapar, selegiline hcl, l-deprenyl hydrochloride, jumex hydrochloride, --deprenyl hydrochloride, eldepryl hydrochloride, r-n-methyl-n-1-phenylpropan-2-yl prop-2-yn-1-amine hydrochloride, zydis selegiline
PubChem CID 26758
ChEBI CHEBI:9087
IUPAC-namn hydrogen methyl[(2R)-1-phenylpropan-2-yl](prop-2-yn-1-yl)amine chloride
LEDER [H+].[Cl-].C[C@H](CC1=CC=CC=C1)N(C)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Deprenyl hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,8428
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 100 mM
Optisk rotation −12° (c=1 i vatten)
Formel vikt 223.74
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning