Läs mer
(R)-(-)-Deprenylhydroklorid
Produktkod. 15483899
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483899 250 mg 250mg
15473899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61286.MD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Selektiv MAO-B-hämmare; anti-parkinensiskt medel | CAS: 14611-52-0 | C13H18ClN | 223,74 g/mol
(R)-(-)-Deprenylhydroklorid ger neuroskydd som kan vara relevant för Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom och stroke. Det är en hämmare av MAO-B (monoaminoxidas-B) som visar omfattande neuroprotektiva effekter som visats vara okorrelerade med MAO-B-hämmande aktivitet. Det visar skydd av dopaminerga neuroner mot excitotoxicitet medierad av NMDA-aktivering. Det visar också minskningar av apoptos av PC12-neuronala celler tillsammans med induktion av ny proteinsyntes genom direkt transkriptionell och translationell interaktion, samt minskad celldöd och internukleosomal DNA-nedbrytning vid koncentrationer som är för låga för att hämma MAO-B.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
(R)-(-)-Deprenylhydroklorid ger neuroskydd som kan vara relevant för Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom och stroke. Det är en hämmare av MAO-B (monoaminoxidas-B) som visar omfattande neuroprotektiva effekter som visats vara okorrelerade med MAO-B-hämmande aktivitet. Det visar skydd av dopaminerga neuroner mot excitotoxicitet medierad av NMDA-aktivering. Det visar också minskningar av apoptos av PC12-neuronala celler tillsammans med induktion av ny proteinsyntes genom direkt transkriptionell och translationell interaktion, samt minskad celldöd och internukleosomal DNA-nedbrytning vid koncentrationer som är för låga för att hämma MAO-B.
Löslighet
Löslig i vatten vid 100 mM
Anteckningar
Stabil under rekommenderade förvaringsförhållanden. Oförenlig med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14611-52-0
Molekylformel C13H18ClN
Molekylvikt (g/mol) 223.74
MDL-nummer MFCD00069299
InChI-nyckel IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Synonym selegiline hydrochloride, eldepryl, zelapar, selegiline hcl, l-deprenyl hydrochloride, jumex hydrochloride, --deprenyl hydrochloride, eldepryl hydrochloride, r-n-methyl-n-1-phenylpropan-2-yl prop-2-yn-1-amine hydrochloride, zydis selegiline
PubChem CID 26758
ChEBI CHEBI:9087
IUPAC-namn hydrogen methyl[(2R)-1-phenylpropan-2-yl](prop-2-yn-1-yl)amine chloride
LEDER [H+].[Cl-].C[C@H](CC1=CC=CC=C1)N(C)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Deprenyl hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Merck Index 14,8428
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 100 mM
Optisk rotation −12° (c=1 i vatten)
Formel vikt 223.74
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning